ContactUsLinkComponent
Biokompatibles T-Stück zum Mischen
Biokompatibles T-Stück zum Mischen
Catalog # 554-1547
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
undefined
Biokompatibles T-Stück zum Mischen
Catalog # 554-1547
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Specifications
  • Bezeichnung:
    T-Stück zum Mischen mit Fittings
  • VE:
    1
Specifications
About this item
PEEK mit Titanfilterelement.
  • Mit eingebautem biokompatiblen PAT-Filter ideal für analytische Gradienten-HPLC
  • Vollständig metallfrei
  • Hält einem Druck von bis zu 350 bar stand
  • Für Schläuche mit 1/16" AD
Biokompatibel. Porosität 10 µ, Totvolumen 4 µl. Lieferumfang enthält drei PEEK Verbindungsstücke.