AuftragsverfolgungKontakt
Glaskugeln
Glaskugeln
Vollglasperlen, 1,00 - 1,30 mm
Catalog # 201-0084
Supplier:   E AND R CHEMICALS
Glaskugeln
Catalog # 201-0084
Supplier:  E AND R CHEMICALS
Glaskugeln
Glaskugeln
Vollglasperlen, 1,00 - 1,30 mm
Price
SFr. 23.90
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
Glaskugeln Typ M werden als Misch- und Rührperlen in Aerosolen, als Ventilkugeln in Verschlüssen und zur Wasserfiltration in Wasserbrunnen verwendet. Sie werden hauptsächlich als Rühr- und Mischmedium in Aerosolsprays, als Ventile für Flaschenverschlüsse und zur mechanischen Beschichtung kleiner Metallteile durch ein spezielles Beschichtungsverfahren (mechanische Beschichtung) verwendet. Ihr hoher Reinheitsgrad ermöglicht hervorragende Ergebnisse beim Mahlen und Dispergieren von Pigmenten, Farbstoffen, Agrochemikalien, Pharmazeutika und Kosmetikpräparaten. Sie werden auch in Wasserbrunnen verwendet. Sie ersetzen Filterkies im Ringraum.
Glaskugeln Typ S Sie werden zum Mahlen, zur Straßenmarkierung, zum Kugelstrahlen, als Füllstoff verwendet. Sie eignen sich optimal als Mahl- und Dispergiermedium in horizontalen und vertikalen Perlenmühlen zum Nassmahlen von Farben, Pigmenten, Farbstoffen, Tinte, Agrochemikalien und Mineralien. Als Füllstoff für Chemikalien, Papier und Kunststoff.
Gemäß EC-Verordnung 1935/2004/EC
Documents
Specifications
  • Ø:
    1,00 - 1,30 mm
  • Bezeichnung:
    Vollglasperlen
  • Seq:
    14