Armstulpen, LDPE
Opak/weiß, 400 mm
113-0092
Armstulpen aus LDPE.
- Wasserdicht
- Flacher Latex-Gummizug an beiden Enden: 3 mm
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
Stärke: 20 µm
Ø: 170 mm
Gewicht: 4 g
: CE-konform (Kategorie 1 geringe Risiken)
- Farbe:Opak/weiß
- Länge:400 mm
- Cat. No.:113-0092
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor|Lebensmittel-Bereich