AuftragsverfolgungKontakt
Labor Overalls, SMS
Labor Overalls, SMS
Weiß, L
Catalog # 113-0365
Labor Overalls, SMS
Catalog # 113-0365
Labor Overalls, SMS
Labor Overalls, SMS
Weiß, L
Price
96.50 SFr.
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Overalls in verschiedenen Ausführungen und Farben sind aus reißfestem Spunbound/Meltblown/Spunbound-Material hergestellt.
  • Weiches, atmungsaktives Material gewährleistet hohen Bewegungsfreiraum und Komfort
  • Bietet Spritz- und Partikelschutz
Ideal für Applikationen in der Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Baustellen sowie in gefährlichen und nicht gefährlichen Standorten.
Gewicht: 60 g
Farbe: Weiss oder blau
Specifications
  • Konfektionsgröße:
    L
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    113-0365
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Labor|Lebensmittel-Bereich
  • Gewicht:
    60 g