ContactUsLinkComponent
Overalls, Proshield® 4 Practik, Modell CHO5
Catalog # 113-3889
Supplier:  DuPont
undefined
Overalls, Proshield® 4 Practik, Modell CHO5
Catalog # 113-3889
Supplier:  DuPont
Specifications
  • Konfektionsgröße:
    M
  • Anwendungsbereich Outfit:
    Allgemeine Anwendungen,
    Industrie
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    01
  • Modell:
    ProShield® 4 Practik
  • VE:
    25
  • Gewicht:
    41,5 g/m²
Specifications
About this item
Diese Kleidungsstücke bestehen aus einem von DuPont patentrechtlich geschützten Stoff aus mikroperforiertem Polyethylen-Spinnvlies. ProShield® 4 Practik Overalls sind angenehm zu tragen, da das Material aufgrund der Mikroperforation einen ungehinderten Durchgang von Luft und Wasserdampf erlaubt.
  • Kapuze, Nylon-Reißverschluss und -abdeckung
  • Gummizug an den Ärmeln und Hosenbeinen, Gesicht und Taille (Rücken)
  • Saumnähte
  • Für besseren Tragekomfort antistatisch behandelt (nicht gem. EN 1149‑5)
  • Nicht CE-zertifiziert als Schutzkleidung gegen Chemikalien
Ideale Arbeitskleidung für den Heimwerkerbereich, bei allgemeinen Wartungs- und Reinigungsarbeiten, in der Fertigung und anderen Bereichen mit nicht gefährlichen Substanzen. Die Overalls können auch als wiederverwendbare Kleidungsstücke für Besucher verwendet werden.
Farbe: Weiß
Gewicht: 41,5 g/m²
Certifications: Kat. I