ContactUsLinkComponent
VWR®, Überschuhe, PP
  113-8280
undefined
VWR®, Überschuhe, PP
  113-8280
  • Schuhgröße:
    U*
  • Anwendungsbereich Outfit:
    Labor
  • Farbe:
    Weiß
  • VE:
    100
Überziehschuhe aus PP-Vlies.
  • Keine Naht unter dem Fuß
  • Öffnung bei Dehnung: 300 mm
L×H: 400×180 mm
Dichte: 40 g/m²
* Einheitsgröße.