Kapuzen, Secutex® pro , PP/PE
Weiß
Katalognr. 114-3436
Anbieter: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese partikeldichte Einweg-Kapuze aus PP-Spinnvlies und PE-Laminat schützt vor Feinstäuben und vor Spritzern aggressiver, flüssiger Chemikalien.
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Geschmeidig, fusselfrei, abriebfest und antistatisch
Kat. III, Typ 5, 6
Zertifizierung: Kat. III, Typ 5, 6
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Cat. No.:114-3436
- Einsatzbereiche / Verwendung:Chemikalienschutz|Labor