Schlauchklemmen
229-0007
- Spannweite:14 mm
- Farbe:Weiß
- VE:3
Aus Acetal-Kunststoff geformt. Diese Schlauchklemme bietet eine so präzise Ein-/Aus- und Feinsteuerung, dass sie in vielen Anwendungen Absperrhähne ersetzt.
- Kann ohne Abtrennen der Schläuche oder Betriebsunterbrechung installiert werden
- Auch für flexible Schläuche mit einem Außen-Ø von bis zu 14 mm geeignet
- Beständig gegen Säuren, Basen und organische Lösungsmittel
- Autoklavierbar