Klemmscheren, Nalgene®
Blau
Katalognr. 229-0301
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, blau. Mit doppelt wirkenden Gelenken für zusätzliche Hebelkraft. Die Backen haben ineinandergreifende Zähne zum sicheren Halten von Gegenständen. Scherenartige Handgriffe mit Raster zum Arretieren der Klemmschere. Verwendbar als Klammer für Chromatographiesäulen. Ideal auch als Schlauchklemme einsetzbar.
- Gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Einfache und leichte Handhabung, langlebig
Technische Daten
- Farbe:Blau
- Cat. No.:229-0301
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung