SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Klemmen
Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Condenser clamp
Condenser clamp
241-2017
:
USBECK Laborgeräte
Condenser clamp
241-2017
:
USBECK Laborgeräte
Spannweite:
0 - 80 mm
Bezeichnung:
Stativklämmare för kylare, 330 g
VE:
1
Zinc die-cast, powder-coated.
Cork lined jaws
Slewing range 360°