VWR®, Solarrechner
Solar-Taschenrechner, 60×114×10 mm, 57 g
Katalognr. 818-0061
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Großer solarbetriebener Taschenrechner.
- Die Ziffern sind 13 mm hoch und ermöglichen so ein müheloses Ablesen
- Übergroße Tasten mit gut lesbarem LCD-Display
Funktionen: Grundrechenarten - Prozentrechnung - Speicher und Gleitkomma.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Lieferung in attraktiver, praktischer Faltschachtel.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
VWR® Lab bric-a-brac
Produktliteratur
Technische Daten
- Gewicht:57 g
- Bezeichnung:Solar-Taschenrechner
- B×T×H:60×114×10 mm