Bürettenhalter, beidseitig
Klemme für 2 Büretten, Zwei Büretten
Katalognr. 241-3169
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium.
- Mit Muffe zum Fixieren am Stab (Ø 0 - 13 mm)
- Mit PVC-Rollen
- Rollenabstand 170 mm
Technische Daten
- Für:Zwei Büretten
- Bezeichnung:Klemme für 2 Büretten