Kit zur Nullpunkt-Justierung für Büretten, Nalgene®
612-2587
- Bezeichnung:Kit zur Nullpunkt-Justierung
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- VE:1
Zur Nullpunkt-Justierung von Plastik- oder Glasbüretten.
Besteht aus einer 1000-ml-Flasche aus weichem LDPE, durchsichtigem 1,2-m-PVC-Schlauch, Füllröhrchen aus PP und einem Adapter.