Büretten, gerader Hahn, ASPIN
Anbieter: BDH Prolabo
Zertifikate
Über diesen Artikel
Glas, Klasse A.
- Feine Graduierung in blauer Emaille, mit kreisförmigen Markierungen an den Hauptteilungen
- Ein integrierter Hahn verhindert Leckageprobleme an den Verbindungsstellen
- Keine Wartezeit
ASPIN, eine Garantie für die volumetrische Genauigkeit der Klasse A. Reproduzierbare Abmessungen und Kalibrierung der Rohrherstellung mit starken Glasschweißverbindungen zum Hahn und einer feinen Spitze. Qualitätskontrolle mittels Kalibrierung durch zwei verschiedene Techniker sichergestellt.
Spitzenlänge: 50 mm
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together