Weithalsflaschen, flouriniert, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Catalog # 215-1032
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Ext.Ø:120 mm
- Gewinde:100 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:244 mm
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Hals I-Ø:89 mm
- VE:1
Specifications
About this item
HDPE, mit PP-Schraubverschluss, fluoriert.
- Safe, durable, fluorinated HDPE bottle has fluorocarbon surface, inside and out
- Fluorinated surface enhances long-term performance and prevents permeation loss
- Leakproof
Diese fluorierten HDPE-Flaschen sind eine kostengünstige Alternative zu teuren Fluorpolymer-Behältern.