ContactUsLinkComponent
Sicherheits-Spritzflaschen für Lösungsmittel, Nalgene®
Catalog # 215-0115
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Sicherheits-Spritzflaschen für Lösungsmittel, Nalgene®
Catalog # 215-0115
   Umweltschonende Herstellung
Specifications
  • Gewinde:
    53 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • VE:
    2
Specifications
About this item
HDPE, mit rotem, fluoriertem PP-Spritzverschluss.
  • Outstanding resistance to many organic solvents, heat resistant up to 90 °C
  • Non-metallic vent valve keeps contents in the bottle, no leakage
  • With red label: 'Solvent Wash Bottle'
Fluorierte Flächen bieten bessere Diffusionssperre und reduzieren Absorption und Permeation von Lösungsmitteln. Die Fluorierung erhöht die Haltbarkeit der Flaschen und vermindert den Materialverlust durch Permeation.