Weithalsflaschen, mit Schraubkappe
120 ml, 58/R3, 62 mm, 63 mm
Katalognr. MURRCO120UC72
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Klarglas, mit schwarzem Bakelit-Verschluss
- Schraubverschluss mit Parrafin Versiegelung Gute Chemikalienbeständigkeit Extra weite Öffnung für einfaches Füllen und Leeren
Einsetzbar für alle Anwendungen mit pastösen oder pulverförmigen Materialien sowie Flüssigkeiten
Technische Daten
- Ext.Ø:62 mm
- Gewinde:58/R3
- Kapazität:120 ml
- Höhe:63 mm