Aufsätze, für Gaswaschflaschen justierbar, Drechselmodell, Quickfit®
Katalognr. 201-8629
Anbieter: SciLabware
Technische Daten
- Gewinde:Größe 13
- Bezeichnung:24/29 NS
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
PYREX®, Borosilikatglas, ohne Filterscheibe aus Glas.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
Mit Schraubverbindung, die eine Höhenverstellung des Tauchrohres und somit die Verwendung mit 125 ml oder 250 ml Drechselflaschen ermöglicht. Abschraubbare Anschlüsse aus Kunststoff zur einfachen Montage von flexiblen Schläuchen.