Temperierbecher, hohe Form
Catalog # 213-0052
Supplier: SciLabware
Supplier #: 1025/18SC
Log in for availability
About this item
PYREX®, Borosilikatglas, ohne Ausguss
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Mit Schraubgewinde und Kunststoff-Schlauchverschraubungen
- Oliven mit 11-mm-Außendurchmesser (Ø) für 250 und 600-ml-Bechern und 14-mm-Außendurchmesser bei den 1000 und 2000-ml-Bechern
Zum Halten von Flüssigkeiten auf einer konstanten Temperatur. Das Temperiermedium wird mittels eines Umwälzthermostaten durch die doppelwandige Hülle gepumpt.
Frequently Bought Together