ContactUsLinkComponent
Becher, großvolumig, PP, SP Bel-Art
  213-0007
 : F262190010
undefined
Becher, großvolumig, PP, SP Bel-Art
  213-0007
 : F262190010
Select an Option
269 mm
Select an Option
200 ml
Select an Option
10000 ml
Select an Option
320 mm
Select an Option
02
Select an Option
1
PP, durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Dampf-autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
  • Ausgestellte Ränder und Ausgüsse für schnelles und einfaches Ausgießen bei der Handhabung großer Mengen
5-Liter-Becher weisen Graduierungen alle 100 ml auf, 10-Liter-Becher alle 200 ml.
Frequently Bought Together