Phthalid
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLE25999254-100G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Isobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Nummer:87-41-2
- Formel:C₈H₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00005906
- Molekulargewicht:134.13 g/mol
- Siedepunkt:290 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:73 °C
- Dichte:1,1 g/cm³ (30 °C)
- EINECS:201-744-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g