AuftragsverfolgungKontakt
Thymolphthalein, Supelco® | Avantor
Thymolphthalein, Supelco®
Anbieter:   Merck
Thymolphthalein, Supelco®
Anbieter:  Merck
Zertifikate
Thymolphthalein, Supelco®
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Nummer:125-20-2
  • Formel:C₂₈H₃₀O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00005909
  • Molekulargewicht:430.54 g/mol
  • Merck-Index:12,09542
  • Schmelzender Platingehalt:253 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-729-7
Dokumente
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 116.00
    SFr. 116.00
    1 * 10 g
       SFr. 116.00
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 g
    1 * 50 g - SFr. 342.00
    SFr. 342.00
    1 * 50 g
       SFr. 342.00