AuftragsverfolgungKontakt
Methylblau | Avantor
Methylblau
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ICNA0215264325
Anbieter:   MP Biomedicals
Methylblau
Katalognr. ICNA0215264325
Anbieter:  MP Biomedicals
CAS Nummer:  28983-56-4
Methylblau
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  28983-56-4
Preis
SFr. 189.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Aniline blue sodium salt, [[4-[bis[4-[(sulphophenyl)amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]-benzenesulphonic acid sodium salt (1:2), Poirriers blue, Cotton blue, Water blue, C.I. 42780, Aniline blue, water soluble, Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate, Acid Blue 93
  • CAS Nummer:28983-56-4
  • Formel:C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
  • MDL-Nummer:MFCD00058509
  • Molekulargewicht:799.81 g/mol
  • Merck-Index:13,06055
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:249-352-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Technische Daten