ContactUsLinkComponent
Human Recombinant PDGF-BB (CTGrade GMP) (from E. coli)
Human Recombinant PDGF-BB (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Certificates
Human Recombinant PDGF-BB (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    At or below −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.01
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: Proliferation of NR6R-3T3, ED50 ≤5 ng/ml, bioactivity ≥1,6 x10³ IU/µg
  • Gen-ID:
    P01127
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 - 0,5 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    ODGF|GDGF
  • Purity:
    ≥98%
  • Molecular weight:
    12,4/24,9 kDa
  • Sequence:
    MSLGSLTIAE PAMIAECKTR TEVFEISRRL IDRTNANFLV WPPCVEVQRC SGCCNNRNVQ CRPTQVQLRP VQVRKIEIVR KKPIFKKATV TLEDHLACKC ETVAAARPVT
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    GMP
  • Transporttemperatur:
    Ambient
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay