ContactUsLinkComponent
Human/Mouse/Rat Recombinant BMP-2 (from E. coli)
Human/Mouse/Rat Recombinant BMP-2 (from E. coli)
Certificates
Human/Mouse/Rat Recombinant BMP-2 (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
    Rat
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    At or below –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: Alkaline phosphatase activity induced in ATDC-5 cells, ED₅₀ ≤250 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10³ units/mg
  • Gen-ID:
    P12643 / P21274 / P49001
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    BMP-2A
  • Protein/Peptid-Name:
    H/M/R BMP-2
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    13,0/26,1 kDa
  • Sequence:
    MQAKHKQRKR LKSSCKRHPL YVDFSDVGWN DWIVAPPGYH AFYCHGECPF PLADHLNSTN HAIVQTLVNS VNSKIPKACC VPTELSAISM LYLDENEKVV LKNYQDMVVE GCGCR
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together