Millicell® EZ Objektträgerhalter
Microscope slide holder for 4 and 8 well units, holds two slides, L×W×H: 128×86×147/17/95 mm, black, PS
MILFPEZXMSH01
: Merck
Objektträgerhalter für 4- und 8-Well-Einheiten, fasst zwei Objektträger.
- Versand bei Raumtemperatur
Techniken: Zellbasierter Assay: geeignet für Zellkulturen; Säugetierzellen: geeignet Immunzytochemie: geeignet
:
- Bezeichnung:Microscope slide holder for 4 and 8 well units, holds two slides, L×W×H: 128×86×147/17/95 mm, black
- Material:PS
- Seq:05