AuftragsverfolgungKontakt
Patchtest-Filterhalter | Avantor
Patchtest-Filterhalter
Patch test filter holder assembly
Katalognr. MILFXX6300120
Anbieter:   Merck
Patchtest-Filterhalter
Katalognr. MILFXX6300120
Anbieter:  Merck
Patchtest-Filterhalter
Patchtest-Filterhalter
Patch test filter holder assembly
Preis
SFr. 2’210.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das Patch-Test-Kit ist eine Komplettlösung für die feldbasierte Sammlung und Analyse von Hydraulikflüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis, Chemikalien, Kesselwasser und Schmierölen.
  • Überwacht schnell die Partikelverunreinigung in Hydraulikflüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis, Chemikalien, Kesselwasser und Schmierölen
  • Filterfarbbewertung und Partikelbewertungsskalen entsprechen anerkannten Standardkontaminationsstufen
  • Erkennt signifikante Veränderungen der Sauberkeit durch zuverlässige und empfindliche Testergebnisse
  • Filter für 100 Tests im Lieferumfang enthalten
Ermöglicht die Erkennung signifikanter Veränderungen der Sauberkeit durch zuverlässige, empfindliche, kolorimetrische Analyse.
Anwendungen: Kontaminationsanalyse von Hydraulikflüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis, Wasser, Schmierölen und verwandten Produkten vor Ort.
Merkmale:
Enthält ausreichend Verbrauchsmaterial für 100 Tests
In einem leichten, handlichen Koffer
Filterfarbbewertung und Partikelbewertungsskalen entsprechen anerkannten Standardkontaminationsstufen
Lieferinformationen: Set enthält: MILFPD1504700 PetriSlides für die Kontaminationsanalyse, MILFSMWP02500 MF-Millipore Membranfilter, 5,0 µm, 25 mm, weiß, glatt, 100, MILFSMWP04700 MF-Millipore Membranfilter, 5,0 µm, 47 mm, weiß, glatt, 100, MILFXX6200006P Filterpinzette, stumpfes Ende, Edelstahl, MILFXX6200035 Handvakuumpumpe, Edelstahl, MILFXX6300120 Patch-Test-Filterhalter-Baugruppe, MILFXX6504704 Lösungsmittel-Dosierflasche, MILFXX6504707 Swinnex 25 mm mit Gegendrucksieb, MILFXX6504709 PVC-Flasche, 120 ml, MILFXX6504710 Schlauch für Vakuum, MILFXX6504713 Naval Fluid Color Guide 1.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Patch test filter holder assembly