AuftragsverfolgungKontakt
Millicell® µ-Migrationsassay-Kit | Avantor
Millicell® µ-Migrationsassay-Kit
Millicell® µ-migration assay kit, 1
Katalognr. MILFMMA205
Anbieter:   Merck
Millicell® µ-Migrationsassay-Kit
Katalognr. MILFMMA205
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Millicell® µ-Migrationsassay-Kit
Millicell® µ-Migrationsassay-Kit
Millicell® µ-migration assay kit, 1
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’560.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieses Kit überwindet die Einschränkungen herkömmlicher Multiwell-Migrationsassays. Seine mikrofluidische, kleinvolumige Technologie ermöglicht einen stabilen, diffusionsgenerierten Konzentrationsgradienten, der konstant linear ist und länger als 48 Stunden anhält.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Millicell® µ-migration assay kit
  • Cat. No.:
    MILFMMA205
  • Species reactivity:
    Rat, mouse, human
  • Shipping conditions:
    Dry Ice