AuftragsverfolgungKontakt
Multiscreen® 96-Well-Platte, Polycarbonatmembran
96-well filter plate has a polycarbonate membrane used for permeability studies, flat bottom wells, with lid, Klar, 125 μl, -, 100 μl
  MILFMPC4NTR10
 :   Merck
Multiscreen® 96-Well-Platte, Polycarbonatmembran
  MILFMPC4NTR10
 :  Merck
Multiscreen® 96-Well-Platte, Polycarbonatmembran
Multiscreen® 96-Well-Platte, Polycarbonatmembran
96-well filter plate has a polycarbonate membrane used for permeability studies, flat bottom wells, with lid, Klar, 125 μl, -, 100 μl
SFr. 1’350.00
1 * 1 ST
  • Porengröße: 0,4 μm
  • Anwendung: Probenvorbereitung
  • Maximales Well-Volumen 300 μl
  • Material: Polystyrol
  • Umgebungstemperatur
 :
 :
 :
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    125 μl
  • Steril:
    -
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    96-well filter plate has a polycarbonate membrane used for permeability studies, flat bottom wells, with lid
  • Wellvolumen:
    100 μl