MultiScreen® Kollektorplatten, 96 Wells
Klar, 100 μl sample volume (per well), 96, -
Katalognr. MILFMATRNPS50
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese 96-Well-Sammelplatten eignen sich für Säugetierzellkulturen und den parallelen künstlichen Membranpermeationsassay (PAMPA)
- Transport-Empfängerplatte
- Klar
- Unsteril
Aus Polystyrol
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Anz. Wells:96
- Steril:-
- Farbe:Klar
- Wellvolumen:100 μl sample volume (per well)