Multiscreen® 96-Well-Platten mit Polycarbonatmembran
Über diesen Artikel
HTS-Filterplatten (Plattenkatalognummern beginnen mit MS): MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsstationen entwickelt. Stabile Seitenwände erleichtern die Handhabung, und es stehen ausreichend Flächen für Barcode-Etiketten zur Verfügung. Die Wells sind einzeln versiegelt, um ungewollte Beeinflussung während der Inkubation zu verhindern. Der Unterablauf ist für den Zugang zu den Filtern abnehmbar. Filterplatten sind in 96- und 384-Well-Versionen mit einer großen Auswahl an Membranen und Kunststoffen erhältlich. Das neue MultiScreen HTS+ Hi Flow-Filterplattendesign von Millipore verringert unspezifische Bindungen und reduziert die Variabilität sowohl der Hintergrund- als auch der Signalintensitäten speziell für biochemische Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenkatalognummern beginnen mit MA): Das ursprüngliche Multiwell-Design eignet sich für viele Anwendungen, bei denen der Filter in eine Testschale eingetaucht werden muss. Der leicht entfernbare Unterlauf und das einzigartige Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zellscreening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für die Topcount-Detektion.
Millicell-Assayplatten: Neben dem traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen für die Kultivierung und Analyse von Suspensions- und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als solche auf herkömmlichen Kunststoffsubstraten, was zu vergleichbaren Ergebnissen führt in vivoDiese Filterplatten-/Tray-Kombination kann für eine Vielzahl von zellulären Assays verwendet werden, darunter Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays.
: Der MultiScreenHTS Vakuumverteiler wurde speziell für die Verwendung mit MultiScreenHTS Filterplatten entwickelt. Diese Kombination sorgt für optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Automatisierung.
:
:
:
:
3 Varianten
Product Details & Documents
HTS-Filterplatten (Plattenkatalognummern beginnen mit MS): MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsstationen entwickelt. Stabile Seitenwände erleichtern die Handhabung, und es stehen ausreichend Flächen für Barcode-Etiketten zur Verfügung. Die Wells sind einzeln versiegelt, um ungewollte Beeinflussung während der Inkubation zu verhindern. Der Unterablauf ist für den Zugang zu den Filtern abnehmbar. Filterplatten sind in 96- und 384-Well-Versionen mit einer großen Auswahl an Membranen und Kunststoffen erhältlich. Das neue MultiScreen HTS+ Hi Flow-Filterplattendesign von Millipore verringert unspezifische Bindungen und reduziert die Variabilität sowohl der Hintergrund- als auch der Signalintensitäten speziell für biochemische Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenkatalognummern beginnen mit MA): Das ursprüngliche Multiwell-Design eignet sich für viele Anwendungen, bei denen der Filter in eine Testschale eingetaucht werden muss. Der leicht entfernbare Unterlauf und das einzigartige Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zellscreening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für die Topcount-Detektion.
Millicell-Assayplatten: Neben dem traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen für die Kultivierung und Analyse von Suspensions- und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als solche auf herkömmlichen Kunststoffsubstraten, was zu vergleichbaren Ergebnissen führt in vivoDiese Filterplatten-/Tray-Kombination kann für eine Vielzahl von zellulären Assays verwendet werden, darunter Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays.
: Der MultiScreenHTS Vakuumverteiler wurde speziell für die Verwendung mit MultiScreenHTS Filterplatten entwickelt. Diese Kombination sorgt für optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Automatisierung.
:
:
:
: