Rotationsrührer
Product Details & Documents
Wenn Ihre Abfallproben nichtflüchtige oder schwerflüchtige Substanzen oder Metalle enthalten, verwenden Sie dieses Filtersystem für gefährliche Abfälle zur Trennung, Extraktion und Filtration.
- Enthält einen PTFE-beschichteten Innenhalter zum Schutz vor Schwermetallkontamination
- Ermöglicht die einfache Einführung sperriger Proben durch die breite Öffnung und die abnehmbare Deckplatte
- Zerlegbar für einfache Reinigung
Das System wurde in Zusammenarbeit mit der US-Umweltschutzbehörde (EPA) entwickelt und ist speziell für den Toxizitätstest nach dem Extraktionsverfahren (EP) und dem Toxizitätscharakteristik-Leaching-Verfahren (TCLP) der US-Umweltschutzbehörde (EPA) konzipiert. Das Gerät trennt die festen und flüssigen Phasen von Abfallproben für die Analyse.
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Bezeichnung:Rotary agitator, 115 V/60 Hz