AuftragsverfolgungKontakt
High Speed Camera, CMEX-5 Pro | Avantor
High Speed Camera, CMEX-5 Pro
CMEX-5 Pro, CMOS
Katalognr. EUMXDC.5000-PRO
Anbieter:   EUROMEX
High Speed Camera, CMEX-5 Pro
Katalognr. EUMXDC.5000-PRO
Anbieter:  EUROMEX
High Speed Camera, CMEX-5 Pro
CMEX-5 Pro, CMOS
Preis
711.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
High speed camera with perfect colour-reproduction capability.
  • 5.1 Mpix CMOS color USB 3.0 camera
  • 1/2,5" sensor, 2560×1922 pixels
  • Low signal/noise ratio
  • USB 3.0 high speed interface (USB 2.0 compatible)
Housing: Integrated CNC aluminum alloy
Power supply: 5 V over PC USB port
Lieferinformationen: Supplied with 0,5× objective with C-mount, USB 3 cable, 30 and 30,5 mm adapters for stereomicroscopes, 76×24 mm calibration slide (1 mm/100), carton box.
Technische Daten
  • Modell:
    CMEX-5 Pro
  • Sensortyp:
    CMOS
  • Cat. No.:
    EUMXDC.5000-PRO
  • Schnittstellen:
    USB 3.0 high speed
  • Spektren:
    Progressive, rolling shutter
  • Empfindlichkeit:
    1,76
  • Pixel (B×H):
    2,2×2,2 μm
  • Software:
    ImageFocus Alpha capture and measuring software. For Win 10/11 (32 and 64 bit configurations), a Mac OS version is available.
  • Belichtungszeit:
    0,1 - 2000 ms
  • Pixelgröße:
    2560×1922
  • Dynamischer Bereich:
    68 dB
  • Temperaturbereich:
    −20...+60 °C