Wiggens® PT100 Temperature Sensor, Type I
Temperature sensor PT 100, tempearature range: –30...+300 °C, Edelstahl, 4×170 mm
Katalognr. NEOLWI0032
Anbieter: NEOLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Temperature sensor PT 100, tempearature range: –30...+300 °C
- Material:Edelstahl
- Ø×L:4×170 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..