AuftragsverfolgungKontakt
Developer Tray, PVC | Avantor
Developer Tray, PVC
Developer tray, Weiß, 620×765×110 mm, 530×675×100 mm
Katalognr. SEMA658
Anbieter:   SEMADENI
Developer Tray, PVC
Katalognr. SEMA658
Anbieter:  SEMADENI
Developer Tray, PVC
Developer tray, Weiß, 620×765×110 mm, 530×675×100 mm
Preis
SFr. 240.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made from white PVC, with grooved bottom, very sturdy and low-priced tray, acid-proof, temperature-resistant up to +60 °C.
Technische Daten
  • Außen B×T×H:
    620×765×110 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Developer tray
  • Innen B×T×H:
    530×675×100 mm