Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Theobromin
Theobromin
Theobromin
EHERC17445900
:
EHRENSTORFER
New Product
:
Theobromin
EHERC17445900
:
EHRENSTORFER
New Product
:
VE:
100 mg
Seq:
2440
:
:
180.17 g/mol
:
357 °C
:
GHS07
:
Room Temperature
:
83-67-0
:
C₇H₈N₄O₂
:
MFCD00022830