ContactUsLinkComponent
Corrosif
Environnement
Natriumsulfid 0.5 mol/l in Glycerin 85% Reag. Ph. Eur. 1083901
N° de catalogue 87940.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Corrosif
Environnement
Natriumsulfid 0.5 mol/l in Glycerin 85% Reag. Ph. Eur. 1083901
N° de catalogue 87940.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :78.05 g/mol
Point d'éclair:160 °C
Température de stockage:Kühlschrank
EINECS:215-211-5
UN:1760
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS09
Numéro CAS:1313-82-2
Formule:Na₂S
Numéro MDL:MFCD00003498