ContactUsLinkComponent
Phenylhydraziniumchlorid 0,36% in Salzsäure 5% Reag. Ph. Eur. 1064501
Katalognr. 87892.230
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Phenylhydraziniumchlorid 0,36% in Salzsäure 5% Reag. Ph. Eur. 1064501
Katalognr. 87892.230
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :144.6 g/mol
EINECS:200-444-7
UN:1789
ADR:8,III
CAS-Nummer:59-88-1
Formel:C₆H₉ClN₂
MDL-Nummer:MFCD00012924