Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1078302
87925.290
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
:
:169.87 g/mol
:Raumtemperatur
:231-853-9
:3264
:8,III
:GHS05
:GHS09
:7761-88-8
:AgNO₃
:MFCD00003414