Natriumcarbonat 2% (w/v) in Natriumhydroxid Lösung 0.1 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079302
Catalog # 87929.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:105.99 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:207-838-8
CAS Number:497-19-8
Formula:Na₂CO₃
MDL Number:MFCD00003494