Natriumcarbonat 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1079301
Katalognr. 87928.290
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:105.99 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:207-838-8
CAS-Nummer:497-19-8
Formel:Na₂CO₃
MDL-Nummer:MFCD00003494