ContactUsLinkComponent
Leitfähigkeitsstandard 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Leitfähigkeitsstandard 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Catalog # KNICCS-C12880K/500
Supplier:  KNICK
CAS Number:  
Leitfähigkeitsstandard 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Catalog # KNICCS-C12880K/500
Supplier:  KNICK
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Conductivity standard, (0,1 mol/l KCl), ready-to-use
  • Seq:
    40
  • Leitfähigkeit:
    12880 µS/cm