ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Phenol 100 µg/ml in Acetonitril, Supelco®
Organischer Referenzstandard, Phenol 100 µg/ml in Acetonitril, Supelco®
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Organischer Referenzstandard, Phenol 100 µg/ml in Acetonitril, Supelco®
Supplier:  Merck
Certificates
Specifications
  • CAS Nr.:
    108-95-2
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H302 + H312 + H332 - H319
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00002143
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Formel:
    C₆H₅OH
  • Molecular weight:
    94,11
  • Flammpunkt:
    2 °C - closed cup
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together