Coomassie® Brillantblau R 250
Katalognr. MOLE24234073-25G
Anbieter: Molekula
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
- Seq:3308
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:825.98 g/mol
Schmelzender Platingehalt:174…180 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:228-060-5
CAS-Nummer:6104-59-2
Formel:C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MDL-Nummer:MFCD00041762