Coomassie® Brillantblau R 250
Anbieter: Roth Carl
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:6104-59-2
:
Formel:C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MDL-Nummer:MFCD00041762
:825.98 g/mol
Schmelzender Platingehalt:174…180 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:228-060-5
Frequently Bought Together