Ammoniaklösung 7 N in Methanol, Fluka™
Katalognr. 499145-1L
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:6.5 - 7.5 mol/l
- Water (Karl Fischer):Max. 0.1 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:35.05 g/mol
Dichte:0,779 g/cm3 (25 °C)
Blitz Pt:14 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-647-6
UN:3286
ADR:3,II
:GHS05
:GHS08
:GHS06
:GHS02
:GHS09
CAS-Nummer:1336-21-6
:7664-41-7
Formel:NH₃
MDL-Nummer:MFCD00011418