Harnsäure
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. MOLE18110589-25G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
- CAS Nummer:69-93-2
- Formel:C₅H₄N₄O₃
- MDL-Nummer:MFCD00005712
- Molekulargewicht:168.11 g/mol
- Merck-Index:12,10014
- Schmelzender Platingehalt:436 °C
- Dichte:1,89 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-720-7
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g