Temperature Data Logger for Process Validation, EBI 12-T421
Product Details & Documents
The EBI 12-T421 is a precise temperature data logger for process validation in laboratories and the pharmaceutical industry. It enables precise temperature measurements in critical applications such as sterilisation, disinfection and ovens.
- Suitable for steam sterilisers, washer-disinfectors
- Temperature range –200 to +400 °C
- High accuracy up to 0,05 °C
- Two bendable metal probe (Ø 1,50 mm)
The EBI 12-T421 temperature data logger from ebro fulfils the stringent requirements of the pharmaceutical industry and laboratory applications. It is ideal for process validation in steam sterilisers, washer-disinfectors and other critical processes where precise temperature control is required. With a wide temperature range from –200 to +400 °C and an accuracy of up to 0,05 °C, it ensures reliable results. Thanks to real-time data transmission and flexible measurement interval selection, it is perfect for seamless documentation in validated processes. Its robust design ensures a long service life and high resistance in demanding environments.
Calibration points: –20, 0, +60, +134 and +250 °C
Dimensions: Ø 48×24 mm H, probe length 500 mm
Operating temperature: –90 to +150 °C
: Certified according to ISO 17665, ISO 15883, (EC) 1935/2004.
: Includes 1× EBI 12-T421, 1× factory calibration certificate, manual.
Technische Daten
- Messbereich:T: –200…+400 °C
- Auflösung:0,01 °C
- Bezeichnung:EBI 12-T421, High temperature data logger with two radial bendable probes, L= 500 mm
- Genauigkeit:±1,5 °C (–200…–90 °C); ±0,5 °C (–90…–40 °C); ±0,2 °C (–40…0 °C); ±0,1 °C (0…+120 °C); ±0,05 °C (120…140 °C); ±0,1 °C (140…150 °C); ±0,5 °C (150…250 °C); ±0,8 °C (250…400 °C)
- Cat. No.:EBRO1340-6630
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:2×50,160
- Speicher-Intervalle:250 ms - 24 h
- Modell:EBI 12-T421
- Batterien:Lithium, 2× BR1225A, 3 V user-replaceable
- Gewicht:90 g
- Schutzart:IP68
- Sensor:PT1000, class A
Radial, 2 external temperature probe, bendable, Ø 1,5 mm, 500 mm
Complementary Products
Produktinformationen
- Katalognr.GenauigkeitAuflösungMessbereichBezeichnungVerfügbarkeitPreis
- EBRO1340-6601-0100±0,3 °C (0…105 °C)
±0,5 °C (–90 …–40 °C)0,01 °CT: –90…+105 °CEBI 12-T101, Datenlogger für Reinigungs- und Desinfektionsgerät; Kalibrierpunkte –20 °C, 0 °C und +60 °CEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’930.00 - EBRO1340-6600±0,5 °C (–90…–40 °C); ±0,2 °C (–40…0 °C); ±0,1 °C (0…120 °C); ±0,05 °C (120…140 °C); ±0,1 °C (140…150 °C)0,01 °CT: –90…+150 °CEBI 12-T100, Hochtemperatur-Datenlogger, Pharma-, Medizin- und Lebensmittelanwendungen; Kalibrationspunkte: –20, 0, 60 und 134 °CEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’340.00
- EBRO1340-6658±0,1 (0…140 °C)
±20 mbar0,01 °C
1 mbarT: 0…140 °C
P: 1…4000 mbarEBI 12-TP237, Temperatur- und Druckdatenlogger, Kalibrierpunkte 0 °C, +60 °C und +134 °C; 100 mbar und 3100 mbar (bei +25 °C); 3100 mbar (bei +134 °C)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’850.00
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 620-1693Batteriewechsel-Set EBI 12; 3× Batterie, 6× O-RingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 226.00 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- EBRO1100-0130Batteriewechsel-Set EBI 12; 3× Batterie, 6× O-Ring, 1× Aufdrehhilfe EBI 12Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 322.00 SFr.