AuftragsverfolgungKontakt
Test Tubes | Avantor
Test Tubes
8 ml, 61 mm, 16,2 mm, 15-425
Katalognr. METB30210021
Anbieter:   Mettler - Toledo
Test Tubes
Katalognr. METB30210021
Anbieter:  Mettler - Toledo
Test Tubes
8 ml, 61 mm, 16,2 mm, 15-425
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Test tube with 15-425 thread.
  • Made of borosilicate glass
Technische Daten
  • Ø:
    16,2 mm
  • Gewinde:
    15-425
  • Kapazität:
    8 ml
  • Länge:
    61 mm