Acrylamide-d3 (1,0 mg/ml in Deionised Water with 0,1% Formic Acid)
Catalog # PROOTRCKIT97922X1M
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
New Product
CAS Number:
Specifications
- VE:2 mL
- Bezeichnung:Acrylamid-d3 (1,0 mg/ml in deionisiertem Wasser mit 0,1 % Ameisensäure)
- GHS-Signal:Gefahr
- Formel:C₃H₂D₃NO
- Molecular weight:74,1
- Lagertemperatur:4 °C